missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18121671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18121671 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18121671 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB23391

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Coagulation Factor III/Tissue Factor
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 323519
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P13726
Alias de gen CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), F3, FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Símbolos de los genes F3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Coagulation Factor III Gly34-Glu251 Accession # P13726
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2152
Especificidad de la prueba Detects human Coagulation Factor III/Tissue Factor in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.