Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor III ELISA Kit
Descripción
Human Coagulation Factor III quantitates human Coagulation Factor III in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor III.
Este gen codifica el factor III de coagulación, que es una glicoproteína de la superficie celular. Este factor permite a las células iniciar las cascadas de coagulación sanguínea y funciona como el receptor de alta afinidad para el factor VII de coagulación. El complejo resultante proporciona un evento catalítico que es responsable de la iniciación de las cascadas de proteasa de coagulación mediante una proteólisis limitada específica. A diferencia de los otros cofactores de estas cascadas de proteasa, que circulan como precursores no funcionales, este factor es un potente iniciador que es totalmente funcional cuando se expresa en superficies celulares. Existen 3 dominios distintos de este factor: extracelular, transmembrana y citoplasmático. Esta proteína es la única de la vía de la coagulación para la que no se ha descrito una deficiencia congénita.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA409063; CD142; Cf3; Cf-3; factor de coagulación III; factor de coagulación III (tromboplastina, factor tisular); factor de coagulación III, factor tisular; F3; TF; TFA; Thromboplastina; factor tisular |
| Intervalo del ensayo | De 6 a 1500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P13726 |
| Símbolo de gen | F3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |