Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor III ELISA Kit
Código de producto. 17184859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17184859 5 x 96 pruebas cada uno
17144393 96 pruebas paquete de 96
18527794 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17184859 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH116RBX5
ELISA
Human Coagulation Factor III quantitates human Coagulation Factor III in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor III.
Este gen codifica el factor III de coagulación, que es una glicoproteína de la superficie celular. Este factor permite a las células iniciar las cascadas de coagulación sanguínea y funciona como el receptor de alta afinidad para el factor VII de coagulación. El complejo resultante proporciona un evento catalítico que es responsable de la iniciación de las cascadas de proteasa de coagulación mediante una proteólisis limitada específica. A diferencia de los otros cofactores de estas cascadas de proteasa, que circulan como precursores no funcionales, este factor es un potente iniciador que es totalmente funcional cuando se expresa en superficies celulares. Existen 3 dominios distintos de este factor: extracelular, transmembrana y citoplasmático. Esta proteína es la única de la vía de la coagulación para la que no se ha descrito una deficiencia congénita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA409063; CD142; Cf3; Cf-3; factor de coagulación III; factor de coagulación III (tromboplastina, factor tisular); factor de coagulación III, factor tisular; F3; TF; TFA; Thromboplastina; factor tisular
Intervalo del ensayo De 6 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P13726
Símbolo de gen F3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD142
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min