missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CNP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18141471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18141471 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18141471

Marca: R&D Systems MAB3127

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CNP/NPPC Monoclonal specifically detects CNP/NPPC in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNP/NPPC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 347608
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P23582
Alias de gen CNP, CNP2, C-type natriuretic peptide, natriuretic peptide C, natriuretic peptide precursor C, NPPC
Símbolos de los genes NPPC
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CNP Lys24-Cys126 Accession # P23582
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4880
Especificidad de la prueba Detects the Pro form of human CNP (amino acids 24-126) in direct ELISAs and Western blots. Does not detect the CNP29 peptide (amino acids 98-126). In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ANP precursor or rhBNP precursor is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.