Learn More
Invitrogen™ Human Cluster of Differentiation 6/CD6 ELISA Kit
Código de producto. p-7219288
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17144859
Marca: Invitrogen™ EH112RBX5
ELISA
Human Cluster of Differentiation 6/CD6 quantitates human Cluster of Differentiation 6/CD6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cluster of Differentiation 6/CD6.
El CD6, también conocido como T12, es un miembro de la superfamilia de receptores de barrido que se encuentra en subconjuntos de células T y B, timocitos y células de leucemia linfocítica aguda (LLA). El CD6 interactúa con su ligando CD166/Alcam (molécula de adhesión de células leucocitarias activadas) y sirve como coreceptor para la activación de células T y estabilizador de la sinapsis inmunológica. La adhesión celular mediada por CD6-Alcam también es importante para la proliferación de células T. El CD6 puede ejercer algunas de sus funciones mediante la asociación con el CD5, probablemente mediante la señalización de CD5 de ajuste fino. La ligadura de CD6 tiene un papel antiapoptótico en las células B de la leucemia linfocítica crónica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD6; antígeno CD6; antígeno CD6, Tp120; molécula CD6; FLJ44171; OX52; CD6 soluble; T12; antígeno de diferenciación de células T CD6; TP120
Intervalo del ensayo De 0,23 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P30203
Símbolo de gen CD6
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD6
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min