Learn More
Invitrogen™ Human CLEC9A ELISA Kit
Descripción
La CLEC9A humana cuantifica la CLEC9A humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CLEC9A humano natural y recombinante.
La CLEC9A es un CTLR (C-type lectin-like receptor) del grupo V que funciona como receptor de activación y se expresa en las células del linaje mieloide. Esta proteína también se expresa en la superficie celular y actúa como dímeros glicosilados que median la endocitosis, pero no la fagocitosis (Poulin LF et al, 2010). Favorece la captación y presentación de antígenos, y puede constituir una diana adecuada para la administración de antígenos mediada por anticuerpos. La CLEC9A es importante para transmitir información de las células necróticas a las células T y define una vía por la que se pueden iniciar respuestas inmunitarias adaptativas en ausencia de infección. Capta Syk para mediar en la detección de la necrosis por parte del principal subconjunto de DC implicado en la regulación de la imprimación cruzada a los antígenos asociados a las células. La señalización a través de esta quinasa se produce a través de una nueva vía en la que participa CARD9, que induce una serie de respuestas celulares que incluyen la inducción de citoquinas (como TNF, IL-6, IL-10, IL-23 e IL-2), el estallido respiratorio y la producción de ácido araquidónico. Además, también induce respuestas adaptativas TH17 (T-helper tipo 17) in vivo. La expresión de CLEC9A está muy restringida en la sangre periférica, detectándose únicamente en las DCs BDCA3+ y en un pequeño subconjunto de monocitos CD14+ CD16-. La CLEC9A sirve de nuevo marcador para distinguir los subtipos de DC.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 9830005G06Rik; CD370; CLEC9A; familia de dominios de lectina tipo C 9 miembros A; familia de dominios de lectina tipo C 9, miembro A; receptor de grupo 1 de lectina natural de células dendríticas; DNGR1; Dngr-1; HEEE9341; RGD1562513; UNQ9341; UNQ9341/PRO34046 |
| Intervalo del ensayo | De 0,12 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q6UXN8 |
| Símbolo de gen | CLEC9A |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |