missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CLEC4E Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18730759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18730759 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18730759

Marca: R&D Systems FAB8995G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CLEC4E Monoclonal specifically detects CLEC4E in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC4E
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2455C
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9ULY5
Alias de gen CLECSF9, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 9, C-type lectin domain family 4 member E, C-type lectin domain family 4, member E, Macrophage-inducible C-type lectin, MINCLE, MINCLEC-type lectin superfamily member 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived recombinant human CLEC4E, Arg41-Leu219, Accession # Q9ULY5
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.