Learn More
Invitrogen™ Human CIDEB Synthetic Peptide
Descripción
CIDE-B Synthetic Peptide, PEP-0443, from Invitrogen.
CIDEB activates apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 27141 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9UHD4 |
| Nombre común | Human CIDEB |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |