Learn More
Invitrogen™ Human CHST4/GST-3 ELISA Kit
Descripción
Human CHST4/GST-3 quantitates human CHST4/GST-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CHST4/GST-3.
Este gen codifica una N-acetilglucosamina 6-O sulfotransferasa. La enzima codificada transfiere el sulfato de la 3-fosfoadenosina 5-fosfo-sulfato al grupo 6-hidroxilo de la N-acetilglucosamina en las glicoproteínas. Esta proteína se localiza en el Golgi y participa en la modificación de las estructuras de los glicanos en los ligandos del receptor de linfocitos L-selectina. El empalme alternativo en el 5' UTR da lugar a múltiples variantes de transcripción que codifican la misma proteína.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | carbohidrato (condroitina 6/queratán) sulfotransferasa 4; carbohidrato (N-acetilglucosamina 6-O) sulfotransferasa 4; carbohidrato sulfotransferasa 4; CHST4; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilgalactosamina 6-O-sulfotransferasa 3; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilglucosamina; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa 3; GlcNAc6ST2; GlcNAc6ST-2; Gn6st-2; Gst3; GST-3; HECGLCNAC6ST; HEC-GlcNAc6ST; GlcNAC-6-sulfotransferasa de células endoteliales altas; N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa de células endoteliales altas; L-selectina ligando sulfotransferasa; LSST; N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa 2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,062 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,062 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8NCG5 |
| Símbolo de gen | Chst4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |