Learn More
Invitrogen™ Human CHST4/GST-3 ELISA Kit
Código de producto. 17184849
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17184849
Marca: Invitrogen™ EH107RBX5
ELISA
Human CHST4/GST-3 quantitates human CHST4/GST-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CHST4/GST-3.
Este gen codifica una N-acetilglucosamina 6-O sulfotransferasa. La enzima codificada transfiere el sulfato de la 3-fosfoadenosina 5-fosfo-sulfato al grupo 6-hidroxilo de la N-acetilglucosamina en las glicoproteínas. Esta proteína se localiza en el Golgi y participa en la modificación de las estructuras de los glicanos en los ligandos del receptor de linfocitos L-selectina. El empalme alternativo en el 5' UTR da lugar a múltiples variantes de transcripción que codifican la misma proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso carbohidrato (condroitina 6/queratán) sulfotransferasa 4; carbohidrato (N-acetilglucosamina 6-O) sulfotransferasa 4; carbohidrato sulfotransferasa 4; CHST4; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilgalactosamina 6-O-sulfotransferasa 3; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilglucosamina; galactosa/N-acetilglucosamina/N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa 3; GlcNAc6ST2; GlcNAc6ST-2; Gn6st-2; Gst3; GST-3; HECGLCNAC6ST; HEC-GlcNAc6ST; GlcNAC-6-sulfotransferasa de células endoteliales altas; N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa de células endoteliales altas; L-selectina ligando sulfotransferasa; LSST; N-acetilglucosamina 6-O-sulfotransferasa 2
Intervalo del ensayo De 0,062 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,062 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8NCG5
Símbolo de gen Chst4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CHST4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min