Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CHRDL1/similar a la cordina 1 humana
Descripción
La CHRDL1/similar a la cordina 1 humana cuantifica la CHRDL1/similar a la cordoña humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la CHRDL1/similar a la cordina 1 humana natural y recombinante.
La CHRDL1 es un antagonista de la proteína morfogenética ósea 4. La proteína codificada puede desempeñar un papel en la proyección topográfica retinotectal y en la regulación de la angiogénesis retiniana en respuesta a la hipoxia. Se han descrito variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican diferentes isoformas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CHL; CHL1; similar a la cordoña 1; similar a la cordoña 1; proteína tipo cordoña 1; CHRDL1; dA141H5.1; Kjr; Kohjirin; MGC1; MGCN; neuralina 1; neuralina-1; neurogenesina 1; neurogenesina-1; Ng1; Nrln1; Ventroptin; ventroptin-alfa; ventroptin-beta; VOPT |
| Intervalo del ensayo | De 32,77 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 32 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BU40 |
| Símbolo de gen | CHRDL1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |