missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Chitotriosidase ELISA Kit

Código de producto. p-7219280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17164849 5 x 96 pruebas cada uno
17124383 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17164849

Marca: Invitrogen™ EH105RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Chitotriosidase quantitates human Chitotriosidase in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Chitotriosidase.

La quitotriosidasa es segregada por los macrófagos humanos activados y está notablemente elevada en el plasma de los pacientes con la enfermedad de Gaucher. La expresión de la quitotriosidasa se produce solo en una fase tardía de la diferenciación de los monocitos a macrófagos activados en cultivo. Los macrófagos humanos pueden sintetizar una quitotriosidasa funcional, una enzima altamente conservada con una expresión fuertemente regulada. Esta enzima puede desempeñar un papel en la degradación de patógenos que contienen quitina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2300002L19Rik; CHI3; CHIT; CHIT1; CHITD; quitinasa 1; quitinasa 1 (quitotriosidasa); quitinasa-1; quitotriosidasa; quitotriosidasa-1; EC 3.2.1.14; FLJ00314; MGC125322; metilumbeliferil tetra-N-acetiltetraósido hidrolasa plasmática
Intervalo del ensayo De 8 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13231
Símbolo de gen CHIT1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Quitotriosidasa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.