missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Chitinase 3-like 2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18159300
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18159300 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159300

Marca: R&D Systems MAB5116

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chitinase 3-like 2 Monoclonal specifically detects Chitinase 3-like 2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chitinase 3-like 2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 632010
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q15782
Alias de gen CHI3L2, Chitinase 3 like 2, chitinase 3-like 2, chitinase-3-like protein 2, Chondrocyte protein 39, YKL39, YKL-39YKL39
Símbolos de los genes CHI3L2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Chitinase 3-like 2 Tyr27-Leu390 Accession # Q15782
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1117
Especificidad de la prueba Detects human Chitinase 3-like 2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Chitinase 3-like 1 or rhChitotriosidase is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.