missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Chemerin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18171691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18171691 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18171691

Marca: R&D Systems MAB2324

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Chemerin Monoclonal specifically detects Chemerin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chemerin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 365317
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q99969
Alias de gen chemerin, RARRES2, RAR-responsive protein TIG2, retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 2, retinoic acid receptor responder protein 2, Tazarotene-induced gene 2 protein, TIG-2, TIG2HP10433
Símbolos de los genes RARRES2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Chemerin Glu21-Ser157 Accession # Q99969
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5919
Especificidad de la prueba Detects human Chemerin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse Chemerin.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.