missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-8/CD66b Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18770488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18770488 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18770488

Marca: R&D Systems FAB4246B100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 913542
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P31997
Alias de gen Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CEACAM8, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CEACAM-8/CD66b Gln35-His141 Accession # P31997
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especificidad de la prueba Detects human CEACAM-8/CD66b in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.