missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-6/CD66c Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18741928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18741928 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741928

Marca: R&D Systems MAB3934SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM6/CD66c Monoclonal specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM6/CD66c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 439424
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P40199
Alias de gen carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, CEACAM6, CEAL, NCA, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Símbolos de los genes CEACAM6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CEACAM-6/CD66c Lys35-Gly320 Accession # P40199
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4680
Especificidad de la prueba Detects human CEACAM-6/CD66c in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CEACAM-1, -3, or -5 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.