missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-20 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18793067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18793067 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18793067

Marca: R&D Systems FAB9416S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM20 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM20
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1032339
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q6UY09-1
Alias de gen CEACAM20, GPAD9366, UNQ9366
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human CEACAM-20, Gln31-Gly450, Accession # Q6UY09-1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125931
Reconstitución Reconstitution default not known
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.