missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-1/CD66a Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18731008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18731008 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18731008 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB2244S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM1/CD66a Monoclonal specifically detects CEACAM1/CD66a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM1/CD66a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 283340
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P13688
Alias de gen antigen CD66, BGP1, BGP-1, BGP1BGPBiliary glycoprotein 1, BGPI, Biliary Glycoprotein 1, biliary glycoprotein adhesion molecule, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliaryglycoprotein), CD66a, CD66a antigen, Cea-1, CEACAM1, Hv-1, Hv-2, MHVR
Símbolos de los genes CEACAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CEACAM-1 Gln35-Gly428 Accession # P13688
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 634
Especificidad de la prueba Detects human CEACAM-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) CD31, rhICAM-1, -2, -3, recombinant mouse MAdCAM-1, or rhVCAM-1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.