Learn More
Invitrogen™ Human CD99 ELISA Kit
Código de producto. 17854060
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17854060
Marca: Invitrogen™ EH100RBX10
ELISA
El CD99 humano cuantifica el CD99 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la CD99 humana natural y recombinante.
La CD99 (E2, MIC2) es una glicoproteína transmembrana que participa en la regulación de las propiedades de adhesión de las células T y en la muerte celular programada, distinta del curso típico de la apoptosis. Las funciones de la CD99 son específicas de ciertas etapas de la diferenciación de las células T, como los corticocitos. La expresión de la isoforma CD99R está restringida en el sistema hematopoyético a las células T, NK y mieloides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1110061M03Rik; 12E7; 2410026K10Rik; antígeno identificado por el monoclonal 12E7, homólogo de Y; antígeno identificado por los anticuerpos monoclonales 12E7, F21 y O13; Cd99; antígeno CD99; molécula CD99; antígeno de superficie celular 12E7; antígeno de superficie celular HBA-71; antígeno de superficie celular O13; D4; antígeno E2; HBA71; MIC2; MIC2 (anticuerpo monoclonal 12E7); MIC2X; MIC2Y; MSK5X; ligando del receptor tipo 2 de inmunoglobina emparejado; pilr-1; Pilrl; Pilr-l; proteína MIC2; antígeno de superficie MIC2; glicoproteína de superficie de células T E2
Intervalo del ensayo De 0,062 a 15 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,062 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P14209
Símbolo de gen CD99
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD99
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min