Learn More
Invitrogen™ Human CD99 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El CD99 humano cuantifica el CD99 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la CD99 humana natural y recombinante.
La CD99 (E2, MIC2) es una glicoproteína transmembrana que participa en la regulación de las propiedades de adhesión de las células T y en la muerte celular programada, distinta del curso típico de la apoptosis. Las funciones de la CD99 son específicas de ciertas etapas de la diferenciación de las células T, como los corticocitos. La expresión de la isoforma CD99R está restringida en el sistema hematopoyético a las células T, NK y mieloides.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1110061M03Rik; 12E7; 2410026K10Rik; antígeno identificado por el monoclonal 12E7, homólogo de Y; antígeno identificado por los anticuerpos monoclonales 12E7, F21 y O13; Cd99; antígeno CD99; molécula CD99; antígeno de superficie celular 12E7; antígeno de superficie celular HBA-71; antígeno de superficie celular O13; D4; antígeno E2; HBA71; MIC2; MIC2 (anticuerpo monoclonal 12E7); MIC2X; MIC2Y; MSK5X; ligando del receptor tipo 2 de inmunoglobina emparejado; pilr-1; Pilrl; Pilr-l; proteína MIC2; antígeno de superficie MIC2; glicoproteína de superficie de células T E2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,062 a 15 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,062 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P14209 |
| Símbolo de gen | CD99 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |