Learn More
Invitrogen™ Human CD86/B7-2 ELISA Kit
Código de producto. 17105339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17105339 5 x 96 pruebas cada uno
17134853 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17105339 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH99RBX5
ELISA
Human CD86/B7-2 quantitates human CD86/B7-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD86/B7-2.
La CD86 es una de los dos ligandos (el otro es CD80) para CTLA4 y CD28. La CD86 actúa como molécula coestimuladora en la obtención de ayuda de células T durante la presentación del antígeno. La presentación del antígeno en ausencia de suficiente coestimulación que involucre CD86/CD80 puede inducir la tolerancia. Parece que el CD80 desempeña una función distinta de la de CD80 en la diferenciación de células T auxiliares. La CD86 es una proteína de membrana de tipo I que forma parte de la superfamilia de inmunoglobulina. La proteína CD86 se expresa mediante células que contienen antígenos y es el ligando para dos proteínas en la superficie celular de las células T, el antígeno CD28 y la proteína asociada a linfocitos T citotóxicos 4. La unión de CD86 con el antígeno CD28 es una señal coestimuladora para la activación de la célula T. La unión de CD86 con la proteína asociada a linfocitos T citotóxicos 4 regula negativamente la activación de las células T y disminuye la respuesta inmunitaria. El empalme alternativo da lugar a dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas de CD86. Se han descrito variantes de transcripción adicionales para CD86, pero no se han determinado sus secuencias de longitud completa. Las enfermedades asociadas con la disfunción CD86 incluyen el carcinoma de células escamosas de la vesícula biliar y la miocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Antígeno B7-2 de activación; B7; B7.2; B70; B7-2; antígeno B7-2 de activación de B-linfocitos; BU63; Cd28l2; CD28LG2; CD86; antígeno CD86; antígeno CD86 (ligando de antígeno CD28 2, antígeno B7-2); precursor del antígeno CD86; molécula CD86; CLS1; CTLA-4 contador-receptor B7.2; molécula-1 coestimuladora de células T tempranas; molécula coestimuladora de células T tempranas 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; glicoproteína de membrana; MGC34413; antígeno de activación de linfocitos T CD86; TS/A-2
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P42081
Símbolo de gen CD86
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD86
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min