Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD63 humana
Código de producto. p-7219757
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
Código de producto. 17165329
Marca: Invitrogen™ EH95RBX5
La CD63 humana cuantifica la CD63 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La CD63 humana cuantifica la CD63 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CD63 humana recombinante.
La CD63 (LAMP-3, proteína de membrana asociada al lisososoma-3), una glucoproteína de la familia de la tetraspanina, está presente en endosomas tardíos, lisosomas y vesículas secretoras de varios tipos celulares. La CD63 también está presente en la membrana plasmática, generalmente después de la activación celular. Por lo tanto, la CD63 se ha convertido en un marcador de activación de basófilos ampliamente utilizado. En mastocitos, sin embargo, la exposición de CD63 no necesita su activación. La CD63 interactúa con las integrinas y afecta la fagocitosis y la migración celular; también participa en la regulación del tráfico de H/K-ATPasa de los canales ROMK1. La CD63 también sirve como molécula de coestimulación de células T. La expresión de la CD63 se puede utilizar para predecir el pronóstico en etapas tempranas de los carcinomas. La CD63 se expresa en plaquetas activadas y es una glicoproteína de la membrana lisosómica que se translocaliza a la membrana plasmática después de la activación plaquetaria. La CD63 también está presente en monocitos y macrófagos y se expresa débilmente en granulocitos, células B y células T. La CD63 es idéntica al antígeno asociado al melanoma que es ME491 y al antígeno plaquetario PTLGP40. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la CD63 incluyen el melanoma y el síndrome de Hermansky-Pudlak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso C75951; CD 63; CD63; antígeno CD63; antígeno CD63 (antígeno del melanoma 1); molécula Cd63; proteína CD63; granulofisina; LAMP-3; Proteína de membrana asociada a lisosomal 3; glicoproteína de membrana asociada a lisosoma 3; antígeno de mastocitos AD1; ME491; antígeno del melanoma 1; antígeno asociado al melanoma ME491; antígeno asociado al melanoma MLA1; MLA1; Antígeno asociado al melanoma ocular; OMA81H; tetraspanina-30; TSPAN30; Tspan-30
Intervalo del ensayo De 14 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08962
Símbolo de gen CD63
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD63
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min