Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD5L humana
Código de producto. 17155329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17155329 5 x 96 pruebas cada uno
17194843 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17155329
Marca: Invitrogen™ EH94RBX5
ELISA
Human CD5L quantitates human CD5L in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD5L.
El inhibidor de apoptosis de macrófagos (AIM) es un miembro de la superfamilia de dominio rico en cisteína del receptor de barrido (SRCR-SF) identificado inicialmente como un ligando de superficie celular inducible de CD5. Se demostró que AIM actúa en el timo como el inductor de resistencia a la apoptosis dentro de los timocitos CD4+/CD8+ y como el defensor de la viabilidad de estas células antes de la selección tímica. También se demostró que AIM apoya la supervivencia de los macrófagos y mejora su función fagocítica. Experimentos más recientes que utilizan AIM recombinante inhibieron considerablemente la apoptosis de células NKT y T obtenidas de hígados estimulados por C. parvum in vitro, lo que sugiere que AIM actúa para inducir resistencia a la apoptosis en estas células y apoya la defensa del huésped contra la inflamación durante la infección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1/6; AAC-11; AI047839; AIM; AIM/Spalpha; API6; inhibidor de apoptosis 6; inhibidor de apoptosis expresado por macrófagos; inhibidor de apoptosis de macrófagos; Inhibidor de apoptosis 6; CD5 tipo antígeno; CD5 tipo antígeno (familia rica en cisteína del receptor de barrido); CD5 tipo molécula; Cd5 tipo molécula; Cd5l; CT2; CT-2; hAIM; péptido asociado a IgM; mAIM; Pdp; Pdp 1/6; PRO229; Spalpha; SP-ALPHA; UNQ203/PRO229
Intervalo del ensayo De 0,5 a 120 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O43866
Símbolo de gen Cd5l
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo AIM
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min