Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD55/DAF humana
Código de producto. p-7219755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17145329 5 x 96 pruebas cada uno
17184843 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17145329
Marca: Invitrogen™ EH93RBX5
La CD55/DAF humana cuantifica la CD55/DAF humana en suero, plasma y sobrenadante.
La CD55/DAF humana cuantifica la CD55/DAF humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CD55/DAF humana natural y recombinante.
La CD55 (factor de aceleración de desintegración, DAF) es una glicoproteína de membrana anclada en GPI que protege las células autólogas de las vías clásica y alternativa de la cascada del complemento. Las interacciones bidireccionales entre la CD55 y el CD97 participan en la regulación de células T y la CD55 puede regular el complemento cuando se une al CD97. En los tumores, la CD55 fomenta la neoangiogénesis, la tumorigenesis y la invasión y la evasión de la apoptosis. La CD55 es una glicoproteína de 70 kDa (en eritrocitos) anclada en la membrana por la cola de glicosilfosfatidilinositol. En otras células, el peso molecular aparente es algo mayor en el caso de la CD55 y tiene un contenido sustancial de O-glicanos. La CD55 se une a los fragmentos de complemento C4b o C3b activados en la superficie celular, lo que evita el montaje y acelera la desintegración de las vías clásica y alternativa. La CD55 lleva los antígenos del grupo sanguíneo relacionados con el Cromer. Se han identificado dos transcripciones empalmadas alternativamente que codifican la CD55, y la transcripción predominante codifica una proteína unida a la membrana expresada en células expuestas a proteínas de componentes plasmáticos, pero una transcripción empalmada alternativamente produce una proteína soluble presente en niveles mucho más bajos. Se ha estudiado la función de la CD55 en el crecimiento y la supervivencia del cáncer de próstata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cd55; antígeno CD55; molécula CD55 (grupo sanguíneo de Cromer); molécula CD55, factor de aceleración de desintegración para complemento; molécula CD55, factor de aceleración de desintegración para complemento (grupo sanguíneo de Cromer); Cd55a; Complemento de factor de aceleración de desintegración; factor de aceleración de decaimiento de complemento, anclado en GPI; glicosilfosfatidilinositol de complemento; CR; CROM; grupo sanguíneo de Cromer; Daf; Daf1; DAF-GPI; factor de aceleración de desintegración 1; factor de aceleración de desintegración 1; factor de aceleración de desintegración de forma en GPI; factor de aceleración de desintegración; forma anclada a glicosilfosfatidilinositol; señal de adición de anclado en GPI; GPI-DAF; RP11-357P18.1, TC
Intervalo del ensayo De 0,85 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,85 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08174
Símbolo de gen CD55
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD55
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min