missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para CD51 humano/integrina alfa-V

Código de producto. 17135329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17135329 5 x 96 pruebas cada uno
17174843 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135329

Marca: Invitrogen™ EH92RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El CD51 humano/integrina alfa-V cuantifica el CD51 humano/integrina alfa-V en suero, plasma y sobrenadante.

El CD51 humano/integrina alfa-V cuantifica el CD51 humano/integrina alfa-V en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CD51 humano/integrina alpha-V natural y recombinante.

ITAGV codifica cadenas alfa de integrinas V. Las integrinas son proteínas de membrana integral heterodímerica compuestas por una cadena alfa y una cadena beta. El dominio I que contiene la integrina alfa V se somete a la disociación postranslacional para producir cadenas pesadas y ligeras ligadas a disulfuro, que se unen a varias cadenas beta de integrina para formar integrinas distintas. Entre las cadenas beta de asociación conocidas (cadenas beta 1,3,5,6 y 8, 'ITGB1', 'ITGB3', 'ITGB5', 'ITGB6’ e 'ITGB8'), cada una puede interactuar con ligandos de la matriz extracelular, la integrina alfa V beta 3 y, quizás la más estudiada, se conoce como el receptor de vitronectina (VNR). Además de la adhesión, se sabe que muchas integrinas permiten la transducción de señales. El producto de proteínas ITGB3 es la cadena beta 3 de la integrina. Las integrinas son proteínas de superficie celular integrales compuestas por una cadena alfa y una cadena beta. Una cadena determinada se puede unir a varios socios, lo que da lugar a integrinas distintas. La integrina beta 3 se encuentra unida a la cadena alfa IIb en las plaquetas. Se sabe que las integrinas participan en la adhesión celular, así como en la señalización mediada por la superficie celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 1110004F14Rik; 2610028E01Rik; integrina alfa v; antígeno identificado por el anticuerpo monoclonal L230; Cd51; CD61; D430040G12Rik; pseudogén Dnmt3l-ps1; GP3A; GPIIIa; integrina alfa V; integrina alfa-V; cadena pesada de integrina alfa-V; cadena ligera de integrina alfa-V; integrina alfa-Vbeta3; subunidad de integrina alfa V; integrina, alfa V; integrina, alfa V (receptor de vitronectina, polipéptido alfa, antígeno CD51); Itgav; ITGB3; MSK8; receptor de vitronectina; polipéptido alfa del receptor de vitronectina (VNRA); subunidad alfa del receptor de vitronectina; VNR; VNRA; VTNR
Intervalo del ensayo De 1,5 a 400 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P06756
Símbolo de gen ITGAV
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Integrina alfa V (CD51)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.