missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD5 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems MAB16361-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD5 Monoclonal specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Especificaciones
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD5, CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived human CD5, Gly24-Asn371, Accession No. P06127 | |
| Primary | |
| Detects human CD5 in direct ELISAs. | |
| Human | |
| IgG2b |
| Immunocytochemistry | |
| 205910 | |
| Immunocytochemistry 5-25 μ/mL | |
| P06127 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| 921 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?