missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD45RO Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18725656 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725656 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10642V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RO
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHL1
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cultured T cells from an IL-2-dependent T-cell line (CA1) prepared from human peripheral blood activated with influenza virus.
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.