Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD42b/GPIb-alfa humana
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El CD42b/GPIb-alfa humano cuantifica el CD42b/GPIb-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CD42b/GPIb-alfa humano natural y recombinante.
El CD42b es un marcador de activación plaquetaria que participa en el proceso de coagulación como factor de agregación. Interactúa con la matriz extracelular, así como con moléculas de adhesión. Parece que VEGF y PDGF regulan la expresión y activación del CD42b. El CD42b se une a GPIb beta, GPIX y GPV, el complejo de receptores GPIb-IX-V fundamental en el proceso de formación de trombos ricos en plaquetas mediante la unión de la plaqueta a una superficie trombogénica. El CD42b se une al factor von Willebrand (vWF) expuesto en un sitio de lesión vascular, así como a la trombina, los factores de coagulación XI y XII, el quininógeno de gran peso molecular, el TSP-1, la integrina Mac-1 y la P-selectina. El dominio extracelular del CD42b mediante sus interacciones también contribuye a la metástasis. Además, el antígeno CD42b se expresa en las plaquetas y en los megacariocitos de la médula ósea. Se han descrito varios polimorfismos y mutaciones en el CD42b, algunos de los cuales son la causa de los síndromes de Bernd-Soulier y la enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | antígeno CD42b-alfa; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42a; CD42B; CD42b-alfa; DBPLT3; glicocalicina; glicoproteína 1 b, polipéptido alfa; glicoproteína Ib (plaquetas), polipéptido alfa; subunidad de glicoproteína de plaquetas Ib alfa, subunidad alfa de glicoproteína de plaquetas Ib, glicoproteína Ibalpha; GP1B; GP1BA; GPIB; GPIb alfa; GP-Ib alfa; GPIbA; GPIalfa; GPIX; GP-IX; MGC34595; glicoproteína Ib-alfa de membrana plaquetaria mutante; cadena de glicoproteínas de plaquetas Ib alfa; polipéptido de glicoproteínas de plaquetas Ib alfa; GPIX de plaquetas; subunidad de membrana plaquetaria de glicoproteínas 1 b-alfa; membrana plaquetaria de glicoproteínas Ib-alfa; VWDP |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P07359 |
| Símbolo de gen | Gp1ba |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |