missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human CD40 Quantikine ELISA Kit

Código de producto. 18701994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
18701994 1 Kit 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701994

Marca: R&D Systems™ DCCD40

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sufficient for at least one 96-well plates

The Human CD40 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD40/TNFRSF5 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), saliva (100 ul), urine (20 ul), human milk (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 19.50 to 1250 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 5.56 pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine
Especificidad Natural and Recombinant Human CD40
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 958
Símbolo de gen CD40
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Saliva (100uL),Urine (20uL),Human Milk (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Objetivo CD40/TNFRSF5
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.