missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD40 Ligand/TNFSF5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18741089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18741089 100 μg 100 microgramos
18733759 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741089

Marca: R&D Systems MAB6171

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD40 Ligand/TNFSF5 Monoclonal specifically detects CD40 Ligand/TNFSF5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD40 Ligand/TNFSF5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 938601
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P29965
Alias de gen CD154, CD154 antigen, CD40 antigen ligand, CD40 ligand, CD40L, CD40-L, CD40LG, CD40LIGM, gp39, hCD40L, HIGM1, T-B cell-activating molecule, T-BAM, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TNFSF5, TNFSF5IMD3, TRAP, TRAPtumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5 (hyper-IgM syndrome), tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Símbolos de los genes CD40LG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CD40 Ligand Glu108-Leu261 Accession # P29965
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 959
Especificidad de la prueba Detects human CD40 Ligand in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.