Learn More
Invitrogen™ Human CD4 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human CD4 quantitates human CD4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD4.
El antígeno CD4 participa en el reconocimiento de moléculas de clase II de MHC y es un coreceptor del VIH. El CD4 se expresa principalmente en un subconjunto de linfocitos T, también denominados células T auxiliares, pero también se pueden expresar a través de otras células del sistema inmunitario, como monocitos, macrófagos y células dendríticas. A nivel de tejido, la expresión de CD4 se puede detectar en el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo, así como en zonas específicas del cerebro, el intestino y otros tejidos no linfoides. El CD4 actúa para iniciar o aumentar la fase inicial de la activación de células T mediante su asociación con el complejo de receptores de células T y la proteína tirosina quinasa, Lck. También puede actuar como un mediador importante del daño neuronal directo en enfermedades infecciosas e inmunitarias del sistema nervioso central. En este gen se han identificado múltiples transcripciones empalmadas alternativamente [RefSeq, julio de 2017].
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD4; antígeno CD4; antígeno CD4 (p55); antígeno CD4 p55; molécula Cd4; receptor CD4; CD4, alelo 1; cd4a; CD4mut; glicoproteína de superficie celular CD4; fCD4; L3T4; Leu-3; Ly-4; antígeno de linfocitos CD4; precursor del antígeno de linfocitos CD4; p55; antígeno de diferenciación de células T L3T4; antígeno de superficie de células T T4/Leu-3; glicoproteína de superficie de células T CD4; precursor de la glicoproteína de superficie de células T CD4 (antígeno de superficie de células T T4/Leu-3) (antígeno de diferenciación de células T L3T4); W3/25; antígeno W3/25 |
| Intervalo del ensayo | De 0,614 a 60 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,61 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01730 |
| Símbolo de gen | CD4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |