Learn More
Invitrogen™ Human CD4 ELISA Kit
Código de producto. 17115329
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17115329
Marca: Invitrogen™ EH90RBX5
ELISA
Human CD4 quantitates human CD4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD4.
El antígeno CD4 participa en el reconocimiento de moléculas de clase II de MHC y es un coreceptor del VIH. El CD4 se expresa principalmente en un subconjunto de linfocitos T, también denominados células T auxiliares, pero también se pueden expresar a través de otras células del sistema inmunitario, como monocitos, macrófagos y células dendríticas. A nivel de tejido, la expresión de CD4 se puede detectar en el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo, así como en zonas específicas del cerebro, el intestino y otros tejidos no linfoides. El CD4 actúa para iniciar o aumentar la fase inicial de la activación de células T mediante su asociación con el complejo de receptores de células T y la proteína tirosina quinasa, Lck. También puede actuar como un mediador importante del daño neuronal directo en enfermedades infecciosas e inmunitarias del sistema nervioso central. En este gen se han identificado múltiples transcripciones empalmadas alternativamente [RefSeq, julio de 2017].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD4; antígeno CD4; antígeno CD4 (p55); antígeno CD4 p55; molécula Cd4; receptor CD4; CD4, alelo 1; cd4a; CD4mut; glicoproteína de superficie celular CD4; fCD4; L3T4; Leu-3; Ly-4; antígeno de linfocitos CD4; precursor del antígeno de linfocitos CD4; p55; antígeno de diferenciación de células T L3T4; antígeno de superficie de células T T4/Leu-3; glicoproteína de superficie de células T CD4; precursor de la glicoproteína de superficie de células T CD4 (antígeno de superficie de células T T4/Leu-3) (antígeno de diferenciación de células T L3T4); W3/25; antígeno W3/25
Intervalo del ensayo De 0,614 a 60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,61 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01730
Símbolo de gen CD4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min