missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD39/ENTPD1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7158786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18734617 25 μg 25 microgramos
18782027 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18734617

Marca: R&D Systems MAB43973SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD39/ENTPD1 Monoclonal specifically detects CD39/ENTPD1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD39/ENTPD1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 498411
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P49961
Alias de gen ADPase, ATPDase, ATP-diphosphatase, CD39, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ENTPD1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPD1, NTPDase 1, NTPDase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD39/ENTPD1, Thr38-Val478, Accession No. P49961
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 953.0
Especificidad de la prueba Detects human CD39/ENTPD1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.