missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD37 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18112811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18112811 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18112811

Marca: R&D Systems MAB4625

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with NS0 cells transfected with human CD37 (Accession Q96LM7). The IgG fraction of the tissue culture supernatant was purified by Protein G affinity chromatography.

CD37 Monoclonal specifically detects CD37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD37
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 424925
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q96LM7
Alias de gen CD37, CD37 antigentetraspanin-26, CD37 molecule, cell differentiation antigen 37, GP52-40, leukocyte antigen CD37, MGC120234, Tetraspanin-26, Tspan-26, TSPAN26, TSPAN26leukocyte surface antigen CD37
Símbolos de los genes CD37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD37 Accession # Q96LM7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 951
Especificidad de la prueba Detects human CD37. Stains human CD37 transfectants but not irrelevant transfectants.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.