Learn More
Invitrogen™ Human CD36/SR-B3 ELISA Kit
Código de producto. 17185319
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17185319
Marca: Invitrogen™ EH88RBX5
ELISA
Human CD36/SR-B3 quantitates human CD36/SR-B3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD36/SR-B3.
La CD36 (translocasa de ácido graso, FAT) es una proteína glicosilada ditópica de 88 kDa que pertenece a la familia de receptores eliminadores de clase B. La CD36 se expresa en la mayoría de las células B de la zona marginal en reposo, pero no en las células B B1 y foliculares, y se induce rápidamente en las células B foliculares in vitro en la estimulación de TLR y CD40. La CD36 no afecta el desarrollo de las células B, pero modula la respuesta de los anticuerpos primarios y secundarios. Al igual que el transportador de glucosa GLUT4, la CD36 se translocaliza de las reservas intracelulares a la membrana plasmática tras la estimulación celular mediante insulina. En ratón, la CD36 es responsable de la percepción gustativa de los ácidos grasos de cadena larga. La CD36 se encuentra preferentemente en balsas de lípidos, lo que facilita su asociación con receptores, moléculas de señalización y adaptadoras. La CD36 se une al colágeno, la trombospondina, los fosfolípidos aniónicos y el LDL oxidado. Además, la CD36 puede actuar como molécula de adhesión celular y media directamente en la citoadherencia de los eritrocitos parasitados por Plasmodium falciparum. Las mutaciones en el gen CD36 provocan una deficiencia de glicoproteína plaquetaria. Se han descrito múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican la proteína CD36.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína de membrana de adipositos; BDPLT10; CD36; antígeno CD36; antígeno CD36 (receptor de colágeno tipo I, receptor de trombospondina); molécula CD36; molécula CD36 (receptor de trombospondina); proteína CD36; CHDS7; determinante del grupo 36; receptor de trombospondina de colágeno tipo I; receptor de colágeno tipo I, receptor de trombospondina; FAT; FAT/CD36; translocasa de ácido graso; translocasa de ácido graso/CD36; proteína de transporte de ácido graso; glicoproteína IIIb; GP3B; GP4; GPIIIB; GPIV; I79_011940; antígeno de diferenciación leucocitaria CD36; PAS IV; PAS4; PAS-4; proteína PAS-4; PASIV; receptor de colágeno de plaquetas; glicoproteína de plaquetas 4; glicoproteína de plaquetas IV; SCARB3; receptor de barrido clase B, miembro 3; SR-B3; receptor de trombospondina
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P16671
Símbolo de gen CD36
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD36
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min