missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD35 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18121251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18121251 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18121251 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB5748

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD35
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 594708
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen CAA68755
Alias de gen C3BR, CD35, complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), CR1, KN
Símbolos de los genes CR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD35 Gln42-Asp1971 (His1208Arg) Accession # CAA68755
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especificidad de la prueba Detects human CD35 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant rat CSMD1, recombinant human (rh) CSMD2, rhCSMD3, rhHABP1/C1QBP, or rhComplement Factor H is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.