Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD34 humana
Descripción
Human CD34 quantitates human CD34 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD34.
El CD34 es un monómero altamente glicosilado con un intervalo de peso molecular de 111 a 115 kDa de proteínas de superficie que se encuentra en muchas poblaciones de células madre. El CD34 es un marcador de células madre, aunque su expresión en células madre hematopoyéticas humanas es reversible. El CD34 puede servir como receptor de superficie que sufre endocitosis mediada por receptores y regula la adhesión, diferenciación y proliferación de células madre hematopoyéticas y otros progenitores. Es probable que la expresión de CD34 represente un estado específico de desarrollo hematopoyético que pueda haber alterado las propiedades adherentes con capacidades de expansión y diferenciación tanto en condiciones in vitro como in vivo. Puede que el CD34 sea una molécula de adhesión con una supuesta función para mediar la unión de las células madre a la matriz extracelular de la médula ósea o directamente a las células estromales. Además, el CD34 puede actuar como un andamio para la unión de glicanos específicos de linaje, lo que permite que las células madre se unan a las lectinas expresadas por células estromales u otros componentes de médula ósea. Se cree que el CD34 participa en la presentación de ligandos de carbohidratos a las selectinas. La cadena intracelular del antígeno CD34 es un sitio de fosforilación mediante la proteína quinasa C activada que sugiere una supuesta función en la transducción de señales. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción del CD34 se incluyen la dermatofibrosarcoma y el neurofibroma.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AU040960; Cd34; antígeno CD34; molécula CD34; designación de grupo 34; grupo de antígeno de diferenciación 34; antígeno de células progenitoras hematopoyéticas CD34; marcador de células progenitoras hematopoyéticas CD34; LOC100343670; mucosialina; RP11-328D5.2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P28906 |
| Símbolo de gen | Cd34 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |