Learn More
Human CD31/PECAM-1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31/PECAM-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 9G11 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 μL/10^6 cells, Knockout Validated |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Alias de gen | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Símbolos de los genes | PECAM1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |