missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD302/CLEC13A Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18749318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749318 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749318

Marca: R&D Systems FAB6367G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD302/CLEC13A Monoclonal specifically detects CD302/CLEC13A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD302/CLEC13A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 771910
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q81X05
Alias de gen BIMLEC, CD302, CD302 antigenC-type lectin domain family 13, member A, CD302 molecule, CLEC13A, CLEC13AMGC22301, C-type lectin domain family 13 member A, DCL1, DCL-1, DCL1C-type lectin BIMLEC, KIAA0022FLJ43091, Type I transmembrane C-type lectin receptor DCL-1
Símbolos de los genes CD302
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD302/CLEC13A, Asp23-Asn167, Accession # Q81X05
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9936
Especificidad de la prueba Detects human CD302/CLEC13A in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse CD302 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.