missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD302/CLEC13A Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18732279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18732279 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18732279 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB6367U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD302/CLEC13A Monoclonal specifically detects CD302/CLEC13A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD302/CLEC13A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 771910
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q81X05
Alias de gen BIMLEC, CD302, CD302 antigenC-type lectin domain family 13, member A, CD302 molecule, CLEC13A, CLEC13AMGC22301, C-type lectin domain family 13 member A, DCL1, DCL-1, DCL1C-type lectin BIMLEC, KIAA0022FLJ43091, Type I transmembrane C-type lectin receptor DCL-1
Símbolos de los genes CD302
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD302/CLEC13A Asp23-Asn167 Accession # Q81X05
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9936
Especificidad de la prueba Detects human CD302/CLEC13A in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse CD302 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.