Learn More
R&D Systems™ Human CD300a/LMIR1 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad:
1 kit (para 5 placas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
The Human CD300a/LMIR1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD300a/LMIR1.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 11314 |
| Especie del huésped | Humano |
| Cantidad | 1 kit (para 5 placas) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Objetivo | CD300a/LMIR1 |