missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando/TNFSF8 de CD30 humano
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El ligando/TNFSF8 de CD30 humano cuantifica el ligando/TNFSF8 de CD30 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ligando/TNFSF8 de CD30 humano natural como el recombinante.
El ligando para CD30 es CD30L (CD153). La unión del CD30 al CD30L media efectos pleotrópicos como la proliferación celular, la activación, diferenciación y muerte celular apoptótica. El CD30 desempeña un papel fundamental en la patofisiología de la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas de CD30+. El CD30 actúa como una molécula coestimuladora en la selección tímica negativa. Además de su expresión en las células de Hodgkin y Reed-Sternberg, la CD30 también se encuentra en algunos linfomas no Hodgkin (incluidos los linfomas Burkitt), células T y B infectadas por virus, y en las células T y B normales después de la activación. En los linfocitos T, la expresión del CD30 está presente en un subconjunto de linfocitos T que producen citoquinas de tipo Th2 y en los timocitos CD4+/CD8+ que coexpresan CD45RO y el receptor de IL4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD153; antígeno CD153; ligando antígeno CD30; ligando CD30; Cd30l; CD30-L; CD30LG; CD30ligando; Tnfsf8; TNLG3A; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 8; superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando), miembro 8; ligando del factor de necrosis tumoral 3 A; miembro de la superfamilia de ligando del factor de necrosis tumoral 8; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral 8 |
| Intervalo del ensayo | De 0,123 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P32971 |
| Símbolo de gen | Tnfsf8 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido