missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD30 Ligand/TNFSF8 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18174991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18174991 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18174991

Marca: R&D Systems FAB1028A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD30 Ligand/TNFSF8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 116614
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P32971
Alias de gen CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30L, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, TNFSF8, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8
Símbolos de los genes TNFSF8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD30 Ligand/TNFSF8 Gln63-Asp234 Accession # P32971
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944
Especificidad de la prueba Detects human CD30 Ligand/TNFSF8 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CD27 Ligand, recombinant mouse CD30 Ligand, or rhCD40 Ligand is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.