missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743197 25 μg 25 microgramos
18742517 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743197

Marca: R&D Systems MAB7741SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD30 Ligand/TNFSF8
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 116632
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/106 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Neutralization 0.3-3 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P32971
Alias de gen CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30L, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, TNFSF8, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human CD30 Ligand/TNFSF8., Gln63-Asp234, Accession # P32971
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.