missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD30 Ligand/TNFSF8 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18727546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18727546 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18727546 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10281U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD30 Ligand/TNFSF8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 116621
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P32971
Alias de gen CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30L, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, TNFSF8, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human CD30 Ligand/TNFSF8., Gln63-Asp234, Accession # P32971
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.