Learn More
Human CD3 delta/CD3d Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 448.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 delta |
|---|---|
| Clon | 1033614 |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18762797
![]() |
R&D Systems
MAB10672-SP |
25 μg |
214.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18703167
|
R&D Systems
MAB10672-100 |
100 μg |
448.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD3 delta Monoclonal antibody specifically detects CD3 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunohistochemistryEspecificaciones
| CD3 delta | |
| Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD3 antigen, delta subunit, CD3D, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain | |
| Human embryonic kidney cell HEK293-derived human CD3 delta/CD3d, Phe22-Ala105, Accession # P04234 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1033614 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P04234 | |
| 915 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |