missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD28 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18731329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18731329 100 μg 100 microgramos
18707839 25 μg 25 microgramos
18711518 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18731329

Marca: R&D Systems MAB342100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 32 publications

CD28 Monoclonal specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Western Blot, Agonist Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Western Blot, In vitro Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 37407
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Agonist Activity 0.2-0.6 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P10747
Alias de gen CD28, CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Símbolos de los genes CD28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD28 Asn19-Pro152 Accession # P10747
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especificidad de la prueba Detects human CD28 in Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) CD28, rhCTLA4, or rmCTLA4.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.