missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD25/IL-2R alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18743957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743957 25 μg 25 microgramos
18159590 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743957

Marca: R&D Systems MAB1020SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

CD25/IL-2R alpha Monoclonal specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 24212
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction 0.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P01589
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 R alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL2R alpha, IL-2R subunit alpha, IL-2Ra, IL2RA, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Símbolos de los genes IL2RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD25/IL-2 R alpha Glu22-Cys213 Accession # P01589
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especificidad de la prueba Detects human CD25/IL-2 R alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 R gamma or rhIL-15 R alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.