missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD25/IL-2R alpha Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18742928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18742928 25 Tests 25 tests
18707557 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742928 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1020G025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 24212
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01589
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 R alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL2R alpha, IL-2R subunit alpha, IL-2Ra, IL2RA, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Símbolos de los genes IL2RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD25/IL-2 R alpha Glu22-Cys213 Accession # P01589
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especificidad de la prueba Detects human CD25/IL-2 R alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 R gamma or rhIL-15 R alpha is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.