missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD23/Fc epsilon RII Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18041992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18041992 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18041992

Marca: R&D Systems AF123

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

CD23/Fc epsilon RII Polyclonal specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD23/Fc epsilon RII
Aplicaciones Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen P06734
Alias de gen BLAST-2, CD23, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4J, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc epsilon RII, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, FCER2, Fcer2a, FceRII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Ly-42, Lymphocyte IgE receptor
Símbolos de los genes FCER2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD23/Fc epsilon RII Met150-Ser321 Accession # P06734
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Especificidad de la prueba Detects human CD23/Fc epsilon RII in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.